Learn More
Actin (Muscle Specific) Antibody (MSA/8949R), R&D Systems™
Code produit 18601565 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601565 20 μg 20µg
18651144 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601565 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32379920ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Actin (Muscle Specific)
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone MSA/8949R
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to human muscle actin
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 58
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Purified
Isotype IgG κ