Description
IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-17RA/IL-17R |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 657603 |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Dilution | Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RA/IL-17 R, Ser32-Trp322, Accession # Q60943 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?