Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adapalène
Code produit 16594414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594414 5 g 5g
16584414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16594414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464500050
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-01-2027
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106685-40-9 | C28H28O3 | 412.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106685-40-9
Formule moléculaire C28H28O3
Poids moléculaire (g/mol) 412.53
Clé InChI LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 6-[3-(adamantan-1-yl)-4-méthoxyphényl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adapalene
Point de fusion 324.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 412.53