Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for TX-150 Swinging Bucket Rotors
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Tube Type:
100 mL Round Bottom Open-Top Tube
11 mL IVF Tube
13 mL Urine Tube
25 mL Universal Flat/Skirted Tube
3/5 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
50 mL Conical or Skirted Tube
Microtube
Unit Size:
Each
Pack of 4
Beschreibung
Assorted tube adapters
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Rotor Adapter |
| Tube Type | 100 mL Round Bottom Open-Top Tube |
| Capacity | 100 mL |
| Max. Tube Diameter | 45 mm |
| Max. Tube Length | 117 mm |
| For Use With (Equipment) | Round Buckets |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur