Learn More
R&D Systems™ Adenine
Code produit 18074892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18074892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18074892 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4202/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenine receptor agonist
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
CAS 2922-28-3
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C5H6ClN5
Poids de la formule 171.59
Pureté >99%
Poids moléculaire 171.59