Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Code produit 18737118
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18737118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18737118 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5096/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist
  • Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μm respectively).
  • Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice.
  • Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Benzyoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]acetamide hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C27H28N2O3.HCl
Pureté 98%