Learn More
Chlorure d'adipoyle, TRC
Code produit 30326761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326761 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30326761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA291700100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipoyl Chloride
CAS 111-50-2
Formule moléculaire C6 H8 Cl2 O2
Quantité 100 g
Synonyme Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride
Formule InChI InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
SMILES ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
Nom IUPAC Dichlorure d’hexanedioyl
Poids moléculaire (g/mol) 183.03
Poids de la formule 181.9901