Learn More
AFAP1L1 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18602231 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602231 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602231 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281889B
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AFAP1L1 Polyclonal antibody specifically detects AFAP1L1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AFAP1L1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène actin filament associated protein 1-like 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène AFAP1L1 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human AFAP1L1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of AFAP1L. Amino Acid Squence: DLRDMPEDDGEPSKGASPE
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 134265
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus