Learn More
Abnova™ Agarose ultra pur
Code produit 16052565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16052565 500 g 500g
16042565 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16052565 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0021.500g
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    701.22€ / 500g
    Save 343.78€
    32% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Idéal pour l’analyse quotidienne des acides nucléiques par électrophorèse sur gel ou transfert (de Northern ou Southern) et convient également aux applications protéiques.
Aucune fluorescence de fond n’a été détectée par dosage au bromure d’éthidium. Sans DNase / RNase.
Spécification
À utiliser avec (application) PCR, électrophorèse
Quantité 500 g
Conditions de stockage Stocker à température ambiante. Sensible à la lumière