Learn More
Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall);OD (mm), 2;ID (mm), 1
Artikelnummer. p-4907258
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11367508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031487.DM
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Al-23 Insulating Tube
Name Note Both ends open (Thin Wall)
Quantity 100 mm
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.