Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 1,2mm, deux alésages de 0,3 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
250mm
300mm
400mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388467 250 mm 250mm
11378467 100 mm 100mm
11308477 200 mm 200mm
11398467 300 mm 300mm
15411267 400 mm 400mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11388467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032565.DT
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Round Tube
Note relative au nom Two bores
Quantité 250 mm