Learn More
Al-23 Solid Round Rod, Dia.: 0.8mm, Alfa Aesar™
Brand:  Alfa Aesar 032922.DW
Additional Details : Poids : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11373038
  • 39.28€ / 300mm
En stock, prêt à être expédié : 4
Specifications
Al-23 Solid Round Rod
300mm
Videos
SDS Documents