Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 8mm, I.D.: 5mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Al-23 Tube |
| Name Note | Both ends open |
| Quantity | 600 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido