Learn More
Al-23 Tube, One End Closed, O.D.: 50mm, I.D.: 42mm, Alfa Aesar™
Brand:  Alfa Aesar 030084.DR
Additional Details : Poids : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11372828
  • 460.00€ / 200mm
En stock, prêt à être expédié : 4
Specifications
Al-23 Tube
200mm
One end closed
Videos
SDS Documents