Learn More
R&D Systems™ ALDH4A1 Recombinant Protein Antigen
Code produit 18606244 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606244 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606244 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP321358PEP
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 8659
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Quantité 100 μl
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1, ALDH4DKFZp779M035, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial, EC 1.5.1.12, mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase, P5C dehydrogenase, P5CD, P5CDh
Symbole de gène(s) ALDH4A1
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21358. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine ALDH4A1