Spécification
| Méthode de préparation | This product is intended for use as a positive control in Western Blot. Each vial of cell lysate contains 100 μg of total protein which should be sufficient for 20-50 reactions. Depending on over-expression level, antibody affinity and detection system, some lysates can go as low as 0.1 μg per load. We recommend starting with 5 μg of cell lysate. Add an equal amount of cell lysate and 2X SDS Sample buffer and boil the SDS samples for 10 minutes before loading. |
| Quantité | 0,1 mg |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Catégorie de recherche | Protein Kinase, Signal Transduction |
| Cible | ALK/CD246 |
| Synonyme | ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3 |
| Symbole de gène(s) | ALK |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?