Learn More
Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (3B10E7) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18613626 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613626 0.025 mL 0.03mL
18026305 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613626 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2373870.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Alkaline Phosphatase, Intestinal
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 3B10E7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Symboles de gène(s) ALPI
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human ALPI (AA: 397-458) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 56.8 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Embryonic Stem Cell Markers, Lipid and Metabolism, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 248
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1