Learn More
R&D Systems™ Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Assay Kit (Luminescent)
Code produit 18649600 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18649600 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18649600 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur KA1362
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Expression Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific
Identification génétique (Entrez) 249
Alias de gène Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935
Contenu et stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Gamme de produits Novus
Quantité 1 kit