Learn More
S Murray™ Seringue à embout Luer en verre Samcotrade;
Code produit 12369209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12369209 2 ml 1 pièce
12389209 10 ml 1 pièce
12359209 1 ml 1 pièce
12399209 20 ml 1 pièce
12379209 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12369209 Fournisseur S Murray™ Code fournisseur G811/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.09€ / Pack of 1
    Save 0.91€
    22% Off
Estimated Shipment: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche. Les seringues à embout Luer en verre S Murraytrade; sont graduées et dotées de raccords en verre Luer.
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche.Les seringues à pointe Luer tout en verre S Murray™ sont graduées et dotées de raccords en verre Luer.
ulliSeringue avec raccord Luer en verre/liliEntièrement interchangeable/li/ul
Spécification
Certifications/Conformité CE
Matériau Verre
Type de produit Seringue à embout Luer en verre
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Embout Luer
Graduated Oui