Learn More
Allyl mercaptan (> 75%), TRC
Code produit 30323921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323921 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30323921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6145432.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Formule moléculaire C3H6S
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
Formule InChI InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES SCC=C
Nom IUPAC prop-2-ène-1-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 74.14
Poids de la formule 74.019