Learn More
Allylthiourée, pure, demande biologique en oxygène dans l’eau 50 g, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 109-57-9 |
| Point de fusion | 78°C |
| Couleur | Beige |
| pH | 6.5 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C4H8N2S |
| Numéro MDL | 4940 |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 116.18g/mol |
| Forme physique | Solide |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Allylthiourea
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?