Learn More
Almotriptan Malate, TRC
Code produit 17998994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998994 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17998994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57520010MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Almotriptan Malate
CAS 181183-52-8
Formule moléculaire C17 H25 N3 O2 S . C4 H6 O5
Quantité 10 mg
Synonyme Butanedioic acid, 2-hydroxy-, compd. with N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, compd. with 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine (1:1) (9CI), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Almotrip forte, Almotriptan malate, Axert, LAS 31416 D,L-malate acid, PNU 180638, PNU 180638E, LAS-31416 Malate;
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12.OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC N,N-diméthyl-2-[5-(pyrrolidine-1-ylsulfonylméthyl)-1H-indol-3-yl]éthanamine ; Acide 2-hydroxybutanédioïque
Poids moléculaire (g/mol) 469.55
Poids de la formule 469.1883