Learn More
R&D Systems™ alpha Satellite Repeat Primer
Code produit 18277474 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
0.5 mL
Conditionnement:
0.20mL
0.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18277474 0.5 mL 0.50mL
18202451 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18277474 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP171654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.86€
    144.90€ / 0.5mL
    Save 16.96€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. alpha SAT primer for PCR in chromatin precipitation
  • Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
  • Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
  • Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
  • Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
  • Amplicon size of primer set is 150 base pairs
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit alpha Satellite Repeat Primer
Contenu et stockage Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles
Quantité 0.5 mL
Gamme de produits Novus
À utiliser avec (application) Chromatin Immunoprecipitation