Learn More
alpha-Synuclein Antibody (5C2), DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18444048 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444048 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444048 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP104321R
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène alpha-Synuclein
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 5C2
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This alpha-Synuclein Antibody (5C2) was developed against recombinant human alpha-synuclein (61-95) purified from E. coli (NP_0003360).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6622
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus