Learn More
Skytec™ Alphachem X150 Disposable Coverall
Beschreibung
- Provide increased wearer comfort and exceptional levels of safety and protection, with superior durability
- Double sleeve system with inner thumb loop
- Improved fit, enhanced freedom of movement with two-piece crotch pattern
- A 3-piece hood ensures a comfortable fit
- Double zip/grab tag, easier to hold when wearing gloves
- Knee patches give extra reinforcement where it's needed most
- Stitched and taped seams provide a strong and effective chemical barrier
- Quick and easy donning/doffing
- Elasticated ankles and wrists ensure a snug and secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Composite Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?