Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves
Code produit 16513552 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16513552 10 6 paires
16583542 7 6 paires
16593542 8 6 paires
16503552 9 6 paires
16523552 11 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16513552 Fournisseur Ansell Code fournisseur 53001100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.50€
    90.93€ / 6 pairs
    Save 50.57€
    35% Off
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Black gloves feature an innovative multi-layer polymer design to offer multi-barrier chemical protection.
  • Innovative multi-layer polymer design - nitrile/neoprene/nitrile layers
  • Provides chemical protection against a wide range of chemicals from acids and bases to hydrocarbons and organic solvent
  • Tested according to EN ISO 374:2016, permeation time > 30 minutes against 13 chemicals out of 18 listed
  • Features the latest MICROCHEM™ chemical barrier technology providing superior protection for use in hazardous environments
  • ANSELL GRIP™ Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
  • Inner soft nylon liner for comfort and increased mechanical protection
  • Oeko-Tex™ Standard 100 Approved
Note:  Size equivalents are as follows: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Chlorinated No
Applications Industrial
Couleur Gris, Noir
Latex Free Oui
Matériau Nitrile, Néoprène
Palm Thickness (English) 33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.84 mm
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
Norme EN388 EN 388:3121A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Technologie ANSELL GRIP™
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Lined
Modèle 53001100-NA
Séries AlphaTec™ 53-001
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 35 cm