Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Tablier à manches soudées par ultrasons et scotchées
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées - Le modèle 215 est fabriqué avec un tissu multicouche, offrant aux porteurs une protection contre plusieurs produits chimiques inorganiques et risques biologiques.
- Cette combinaison de protection chimique jaune vif, très visible, est conçue pour protéger les travailleurs et améliorer la sécurité au travail.
- Fabriqué en tissu laminé, le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches, soudé par ultrasons et renforcé par bande - Modèle 215 : confort et durabilité garantis
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Grand |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Fermeture auto-agrippante (arrière) |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Nbre de poches | Néant |
| Type de couture | Soudées et scellées |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?