Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Glove Connector
Description
Innovative design utilising the latest polymer technology that works with a wide variety of chemical glove thicknesses.
- Designed with a ribbed cone and collar for secure attachment.
- Innovative design utilising the latest polymer technology
- Creates a liquid tight seal between glove and cuff
- Consistent and reliable alternative to taping
- Quick and easy fit - improves productivity
- Works with a wide variety of chemical glove thicknesses
- Ribbed cone and collar for secure attachment
- AlphaTec™ Advanced Chemical Protection
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Tested in accordance with ISO 17491-3:2008 - Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test) |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Glove Connector |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Contaminated Environments|Chemical Handling|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Raw material sample collection|Concentration mixing and palletisation|Hazmat response|Assembly and disassembly of large pipes |
| À utiliser avec (équipement) | Creates a liquid tight seal between glove and cuff |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?