Learn More
Fisherbrand™ Clear Moulded Glass Vials, with Fitted Screw Caps
Suitable for the storage of pathology media. Fisherbrand™ Clear Moulded Glass Vials, with Fitted Screw Caps are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
12.50€ - 209.00€
Specifications
Material (Liner) | Rubber |
---|---|
Color | Clear |
Material | Borosilicate Glass |
Neck Style | Screw |
Thread Style | Screw |
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Quantity | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Quantity | Price | Quantity & Availability | ||||
14853562
|
Fisherbrand™
|
7 mL | 288/Pk. |
209.00€
Pack of 288 |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
14873562
|
Fisherbrand™
|
7 mL | 20/Pk. |
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260. |
|||||
14893562
|
Fisherbrand™
|
14 mL | 288/Pk. |
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260. |
|||||
Description
- With screw neck
- Available in a range of capacities
- With fitted aluminum rubber caps
Specifications
Rubber | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Autoclavable | |
Bijou Vial |
Clear | |
Screw | |
Aluminum | |
Screw Cap |