Learn More
Bochem™ Noix de serrage en aluminium
Code produit 10035060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
filetage de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10035060 filetage de 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10035060 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5356
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
La noix de serrage en aluminium Bochem™ est dotée d’une vis de sécurité de type à six pans M8 avec un angle à 90° et un angle à 180°.
  • Aluminium
  • Vis de type à six pans M8
Spécification
Matériau Aluminium
Description vis de sécurité à filetage M8
Diamètre (métrique) 16,5 mm
Dimensions filetage de 8 mm