Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351649 500 g 500g
11341649 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11351649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012297.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride hexahydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 2.398
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
Poids de la formule 241.43 (133.34 Anhydrous)
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .