Learn More
Oxyde d’aluminium, de phase alpha, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379178 500 g 500g
11389178 100 g 100g
11369178 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11379178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042572.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
S.A. 6 à 8 m2/g
Aluminum oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Couleur Blanc
Forme physique < 1,0 micron de poudre APS, S.A. 2-4m
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765
Aspect White powder
Densité 3.965g/cm3