Learn More
Hydrate de sulfate d’aluminium, + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum sulfate hydrate |
| Note relative au nom | hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | White crystalline |
| Plage de pourcentage du dosage | >97% |
| Densité | 1.61 |
| Informations sur la solubilité | It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Aluminum sulfate hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Dialuminum trisulfate hydrate