Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Product Code. p-7120155 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
Product Code. 15615150
Brand: Honeywell-Fluka 368458500G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
>98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17927-65-0
Molecular Formula Al2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 342.13
MDL Number MFCD00149136
InChI Key DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Melting Point 86.5°C
Color White
Quantity 500 g
Linear Formula Al2(SO4)3 · xH2O
UN Number UN3260
IUPAC Name dialuminium(3+) trisulfate
Formula Weight 342.15g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 98%
Packaging Poly Bottle
Appearance Solid
Density 1.69g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Aluminum sulfate hydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato