Learn More
Duran™ Amber Borosilicate Glass Acid Bottles
Marque:  Duran™ 212754466
Informations supplémentaires : Poids : 6.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15271679
  • 1160.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
08-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
500 mL
Amber
Standard Ground, Pennyhead Stopper, Conical Shoulders, Interchangeable Glass Cap
10Pack
Up to 121°C
220mm
USP Standard
Provides an improved seal and protection against acid vapors
Glass
Acid Bottle
82mm
Interchangeable Cap