Learn More
AmberChrom™, 50WX8, maille 50-100, forme en H, Thermo Scientific™
Code produit 17770689 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17770689 100 g 100g
17780689 500 g 500g
17760689 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17770689 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472911000
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Forme physique Billes
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
% min. CAS 0.5
% max. CAS 0.58
Couleur Beige à vert/Beige à marron clair
Quantité 100 g