Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, from E. coli, 10 U/μL
Produktkode 10360395
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1000 U
200 U
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10360395
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ AM2293
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Endonuclease-free, exonuclease-free, protease-free
Ribonuclease H (RNase H) is isolated from an E. coli strain that over-expresses the gene. RNase H specifically degrades RNA in RNA:DNA hybrids to produce 3'-hydroxyl and 5'-phosphate terminated products.
  • Will not degrade DNA or unhybridized RNA
  • Integral part of most RNA amplification and NASBA protocols and can be used to degrade specific RNAs when complementary DNA oligo is hybridized, such as poly(A) tail removal from mRNA hybridized to oligo(dT)
  • Rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, RNase, and protease activity
  • Supplied in one tube containing 200U (10U/μL
  • Unit Definition: One unit of Ribonuclease H is amount of enzyme required to increase fluorescence 1.5 RFUs per sec. at 37°C using 20pmol of RNaseAlert™ probe coupled to 1000pmol of a complementary oligonucleotide as substrate
PCR & Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Shipping Conditions: Dry ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Concentration 10 U/μL
Content And Storage -20°C
Shipping Condition Dry Ice
Enzyme RNase
Quantity 1000 U
Product Type RNase H
Product Line Ambion
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.