Learn More
Chlorhydrate d'ambroxol, LoGiCal
Code produit 30461556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461556 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30461556 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0005.00
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambroxol hydrochloride
CAS 23828-92-4
Noms d’analytes ou de composants Ambroxol hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, hydrochloride (1:1), trans-, Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Nom IUPAC 4-[(2-amino-3,5-dibromophényl)méthylamino]cyclohexan-1-ol;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 414.56
Quantité 10 mg
Poids de la formule 411,9553 g/mol