Learn More
Cytiva Boîtes de colorants réactifs post-marquage Amersham™ CyDye™
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
- Colorants Cy™3 et Cy™5 à haute réactivité : 40 000 pmol de colorant réactif par flacon, à >75 % de colorant réactif
- Chaque flacon est suffisant pour une réaction de marquage allant jusqu’à 0,5-2 μg d’aa-ADNc ou 3-10 μg d’aa-ARN
- Prêt à l’emploi, distribué individuellement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Réactifs fluors CyDye spécifiquement optimisés pour le marquage de microarrays d’acides nucléiques |
| Quantité | 12 flacons |
| Type de produit | Boîte de réactifs colorants post-marquage CyDye |
| Contenus des kits | 12 flacons d’Ester NHS Cy3 et 12 flacons d’Ester NHS Cy5 |
| Plage de pH | 8,5 à 9,5 |
| Suffisant pour | Une réaction de marquage de 0,5 à 2 mu;g maximum d’aa-ADNc ou de 3 à 10 mu;g d’aa-ARN |
| Contenu et stockage | -15°C à -30°C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?