Learn More
R&D Systems™ AMG 18 hydrochloride
Code produit 18728248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18728248 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18728248 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6166/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.19€
    367.50€ / 5mg
    Save 38.69€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. IRE1 Inhibitors
AMG 18 hydrochloride is a potent and selective IRE1α inhibitor (IC50 values are 13 and 99 nM for recombinant and cellular IRE1α, respectively). Exhibits selectivity for IRE1α in a panel of over 100 other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 2250019-92-0
Synonyme 2-Chloro-N-[6-methyl-5-[[3-[2-[(3S)-3-piperidinylamino]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinyl]oxy]-1-naphthalenyl]benzenesulfonamide hydrochloride
Quantité 5 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C31H29ClN6O3S.HCl
Poids de la formule 637.58
Pureté 98%