Learn More
Snail, p Ser246 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18608566 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
18608566 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18608566 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254776B
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Snail Polyclonal specifically detects Snail in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigène Snail
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène dJ710H13.1, Protein sna, Protein snail homolog 1, SLUGH2, SNA, SNAH, SNAI1, SNAIL, snail 1 homolog, snail 1 zinc finger protein, snail family zinc finger 1, snail homolog 1, SNAIL1, zinc finger protein SNAI1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SNAI1 (phospho Ser246) antibody was raised against a peptide sequence around phosphorylation site of Serine 246 (T-F-S (p)-R-M) derived from Human SNAI1.
Méthode de purification Epitope affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Developmental Biology, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6615
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.