Learn More
Amino-PEG2-alcool, TRC
Code produit 30314055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314055 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30314055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA609095100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
CAS 929-06-6
Formule moléculaire C4 H11 N O2
Quantité 100 g
Synonyme 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES NCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Poids de la formule 105.079