Learn More
Aminophénéthylamine, TRC
Code produit 30326807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30326807 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6139805G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminophenethylamine
CAS 13472-00-9
Formule moléculaire C8H12N2
Quantité 5 g
Synonyme 4-Aminobenzeneethanamine, (p-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)ethylamine, 2-(4-Aminophenyl)phenethylamine, 2-(p-Aminophenyl)ethylamine4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-(2-Aminoethyl)benzenamine, 4-(2-Aminoethyl)phenylamine, 4-Amino-beta-phenethylamine, 4-Amino-beta-phenylethylamine, 4-Aminophenethylamine, 4-Aminophenylethylamine, NSC 299558, NSC 9060, p-(2-Aminoethyl)aniline, p-Aminophenethylamine, beta-(4-Aminophenyl)ethylamine, beta-(p-Aminophenyl)ethylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
SMILES NCCc1ccc(N)cc1
Nom IUPAC 4-(2-aminométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Poids de la formule 136.1