Learn More
R&D Systems™ Amlexanox
Code produit 30001620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001620 50 mg 50mg
30001599 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001620 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4857/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of TBK
Selective inhibitor of TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKKε (IC50 values are ∽1-2 μM). Displays no effect on IKKα or IKKβ at these concentrations. Reversibly lowers weight, increases insulin sensitivity, and reduces inflammation and steatosis in three mouse models of obesity. Exhibits antiallergic activity; inhibits the release of histamine from rat mast cells. Also binds to Hsp90 and inhibits C-terminal chaperone activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68302-57-8
Formule moléculaire C16H14N2O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Amlexanox
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 298.29
Pureté >99%
Poids moléculaire 298.30