Learn More
Bésilate d'amlodipine, Mikromol™
Description
Bésilate d'amlodipine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amlodipine besilate |
| CAS | 111470-99-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Amlodipine besilate |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Amlodipine Besylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | ácido bencenosulfónico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?