Learn More
Bifluorure d’ammonium, flocon, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Bifluoride |
| Forme physique | Paillettes |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de la formule | 57.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% |
| Qualité | Réactif BAKER ANALYZED |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.51kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?