Learn More
Bromure d’ammonium, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322078 5 g 5g
11332078 25 g 25g
11342078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11322078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012981.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammonium bromide is used in pharmaceuticals for its bromide ion. It is used for a variety of analytical chemistry applications. It is also used for photography in films, plates and papers; in fireproofing of wood; in lithography and process engraving and as corrosion inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium bromide
Point de fusion 452°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.429 g/mL
Merck Index 14,505
Informations sur la solubilité Soluble in water (970mg/ml at 25°C),methanol,ethanol,alcohol (freely),and acetone (freely).
Poids de la formule 97.97
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic