Learn More
Bromure d'ammonium, TRC
Code produit 30344149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344149 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30344149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63382050G
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Quantité 50 g
Formule moléculaire BrH4N
Synonyme Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
Formule InChI InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[Br-]
Nom IUPAC azathioprine ; bromide
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Poids de la formule 96.9527