Learn More
Ammonium Dichromate, Honeywell
Code produit 15600890 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15600890 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15600890 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 09705500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Purum p.a.
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Dichromate
CAS 7789-09-5
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cr2H8N2O7
Formule linéaire (NH4)2Cr2O7
Numéro MDL MFCD00010879
Numéro UN 1439
Synonyme ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
Clé InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
Poids moléculaire (g/mol) 252.06
CID PubChem 24600
Poids de la formule 252.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (RT)
Qualité purum p.a.
Densité Vapor Density: 8.7 (vs air)