Learn More
Ammonium, fer(III), oxalate hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium iron(III) oxalate hydrate |
| Point de fusion | (decomposition) |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3288 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,517 |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water; Insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 374.02 (Anhydrous) |
| Forme physique | Poudre |
Safety and Handling
- Ammonium iron(III) oxalate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..